Learn More
Cloruro de iridio(III) hidrato, cristalino negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iridium(III) chloride hydrate |
| Color | Negro |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.56 (Anhydrous) |
| Olor | Odorless |