Learn More
Cloruro de iridio(III), anhidro, Ir 62 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11346528 1 g 1 g
11356528 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11346528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012158.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-83-9
Fórmula molecular Cl3Ir
Peso molecular (g/mol) 298.57
Número MDL MFCD00011063
Clave InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
Nombre IUPAC tetracloroiridio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) chloride
Punto de fusión 763°C (decomposition)
Color Negro a Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metal basis)
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.56
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder