missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IRF8 (interferon regulatory factor 8) is a transcriptional activator or repressor. It specifically binds to the upstream regulatory region of type I IFN and IFN-inducible MHC class I genes. IRF8 plays a negative regulatory role in cells of the immune system. It is involved in CD8+ dendritic cell differentiation by forming a complex with the BATF-JUNB heterodimer in immune cells. This leads to recognition of AICE sequence, an immune-specific regulatory element, followed by cooperative binding of BATF and IRF8 and activation of the genes. Mutations in the gene can result in immunodeficiencey 32A and 32B.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IRF8 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.11 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | IRF8 |
| N.º de referencia del gen | P23611, Q02556 |
| Alias de gen | H ICSBP, ICSBP, ICSBP1, interferon regulatory factor 8, IRF 8, IRF8 |
| Símbolos de los genes | IRF8 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?