missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11551043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11551043 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11551043 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA124478

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-24478 detects Interferon regulatory factor 8 (IRF8) in human samples. PA1-24478 has been successfully used in immunohistochemistry (paraffin) and Western Blot procedures. By Western blot, PA1-24478 is specific for the ∽48 kDa Interferon regulatory factor 8 (IRF8) protein. The PA1-24478 immunogen corresponds to a synthetic peptide corresponding to a region of human IRF8. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

IRF8 (interferon regulatory factor 8) is a transcriptional activator or repressor. It specifically binds to the upstream regulatory region of type I IFN and IFN-inducible MHC class I genes. IRF8 plays a negative regulatory role in cells of the immune system. It is involved in CD8+ dendritic cell differentiation by forming a complex with the BATF-JUNB heterodimer in immune cells. This leads to recognition of AICE sequence, an immune-specific regulatory element, followed by cooperative binding of BATF and IRF8 and activation of the genes. Mutations in the gene can result in immunodeficiencey 32A and 32B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica IRF8
N.º de referencia del gen Q02556
Alias de gen H-ICSBP, ICSBP, ICSBP1, IRF-8
Símbolos de los genes IRF8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a region of human IRF8.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3394
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.