missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IRF6 Monoclonal Antibody (06), Invitrogen™

Descripción
Specificity: Human IRF6
This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. Family members share a highly-conserved N-terminal helix-turn-helix DNA-binding domain and a less conserved C-terminal protein-binding domain. Mutations in this gene can cause van der Woude syndrome and popliteal pterygium syndrome. This protein is involved in palate formation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IRF6 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 06 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | Irf6 |
| N.º de referencia del gen | O14896 |
| Alias de gen | AI876454; E230028I05Rik; interferon regulatory factor 6; IRF6; IRF-6; irf6 protein; IRF-6; transcription factor; LPS; mirf6; OFC6; PIT; PPS; PPS1; transcriptional factor; VWS; VWS1; zgc:63500 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?