Learn More
IRF5 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17577102 30 μL 30 microlitros
17557102 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17577102 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA507252S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
IRF5 Monoclonal antibody specifically detects IRF5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spezifikation
Antígeno IRF5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IRF5
N.º de referencia del gen Q13568
Alias de gen AW491843; Interferon regulatory factor 5; interferon regulatory factor 5 bone marrow; IRF5; IRF-5; mirf5; OTTHUMP00000212907; SLEB10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IRF5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3663
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.