Learn More
IRF5 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17577102
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17577102 30 μL 30 microlitros
17557102 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17577102
Marca: Origene Technologies TA507252S
Mouse Monoclonal Antibody
IRF5 Monoclonal antibody specifically detects IRF5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno IRF5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IRF5
N.º de referencia del gen Q13568
Alias de gen AW491843; Interferon regulatory factor 5; interferon regulatory factor 5 bone marrow; IRF5; IRF-5; mirf5; OTTHUMP00000212907; SLEB10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human IRF5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3663
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1