missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF5 Monoclonal Antibody (OTI1B8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17547102
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17547102 30 μL 30 microlitros
17527102 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17547102

Marca: Origene Technologies TA507251S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRF5 Monoclonal antibody specifically detects IRF5 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno IRF5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SCRN1
N.º de referencia del gen Q12765, Q6AY84
Alias de gen AW491843; Interferon regulatory factor 5; interferon regulatory factor 5 bone marrow; IRF5; IRF-5; mirf5; OTTHUMP00000212907; SLEB10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SCRN1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 502776, 9805
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.