missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRF5 Antibody (903430) [Biotin], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB8447B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IRF5 Monoclonal antibody specifically detects IRF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Especificaciones
| IRF5 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 903430 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| IBD14, interferon regulatory factor 5, IRF-5, SLEB10 | |
| E. coli-derived recombinant mouse IRF5, Ala208-Phe288, Accession # P56477 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Death Receptor Signaling Pathway | |
| 3663 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido