missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IRF4 Monoclonal Antibody (01)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17126603 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17126603 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17126603

Marca: Invitrogen™ MA535966

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody reacts with: Human, Mouse (Species predicted to react based on 100% sequence homology).

The IRF (interferon regulatory factor) family of transcription factors are characterized by an unique tryptophan pentad repeat DNA-binding domain. The IRFs are important in the regulation of interferons in response to infection by virus, and in the regulation of interferon-inducible genes. IRF4 is lymphocyte specific and negatively regulates toll-like-receptor (TLR) signaling that is central to the activation of innate and adaptive immune systems. A chromosomal translocation involving this gene and the IgH locus, t(6;14)(p25;q32), may be a cause of multiple myeloma. Alternatively spliced transcript variants have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica IRF4
N.º de referencia del gen Q15306
Alias de gen AI385587; interferon regulatory factor 4; Irf4; IRF-4; LSIRF; Lymphocyte-specific interferon regulatory factor; multiple myeloma oncogene 1; MUM1; NF-EM5; PU.1 interaction partner; Sfpi1/PU.1 interaction partner; SHEP8; Spip; Transcriptional activator PIP
Símbolos de los genes IRF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Irf4.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3662
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.