Learn More
IREM-1 (CD300f) Mouse anti-Human, BV750, Clone: UP-D1, BD Biosciences™
Descripción
IREM-1 (CD300f) Monoclonal antibody specifically detects IREM-1 (CD300f) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IREM-1 (CD300f) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UP-D1 |
| Conjugado | Brilliant Violet 750 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD300F; CD300LF; IREM1; NKIR; CLM-1; CLM1; IGSF13 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Recombinant IREM-1 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |