missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Irbesartan, MedChemExpress

Código de producto. 16474297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474297 50 mg 50 miligramos
16492056 500 mg 500 miligramos
16481396 200 mg 200 miligramos
16408418 10 mg 10 miligramos
16408176 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474297

Marca: Medchem Express HYB0202

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Irbesartan (SR-47436) is an orally active Ang II type 1 (AT1) receptor blocker (ARB). Irbesartan can relax the blood vessels, low blood pressure and increase the supply of blood and oxygen to the heart. Irbesartan can be used for the research of high blood pressure, heart failure, and diabetic kidney disease.

Irbesartan (SR-47436) is an orally active Ang II type 1 (AT1) receptor blocker (ARB). Irbesartan can relax the blood vessels, low blood pressure and increase the supply of blood and oxygen to the heart. Irbesartan can be used for the research of high blood pressure, heart failure, and diabetic kidney disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Irbesartan
Forma física Solid
CAS 138402-11-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SR-47436 BMS-186295
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C=C2)C(CCCC)=NC15CCCC5
Peso molecular (g/mol) 428.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.53
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.