missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRAK4-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16462806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462806 25 mg 25 miligramos
16496367 5 mg 5 miligramos
16473638 10 mg 10 miligramos
16434726 100 mg 100 miligramos
16410037 50 mg 50 miligramos
16400949 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462806

Marca: Medchem Express HY101922

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.

IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IRAK4-IN-1
Forma física Solid
CAS 1820787-94-7
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (42.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC2=C(N=CN=C2N[C@@H]3CC[C@@H](N4CCOCC4)CC3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 337.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.42
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.