Learn More
IRAK2 Monoclonal Antibody (OTI1D4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014533
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17582903 30 μL 30 microlitros
17562903 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17582903
Marca: Origene Technologies TA803679S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
IRAK2 Monoclonal antibody specifically detects IRAK2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno IRAK2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IRAK2
N.º de referencia del gen O43187
Alias de gen 6330415L08Rik; AI649099; interleukin 1 receptor associated kinase 2; interleukin-1 receptor associated kinase-2; interleukin-1 receptor-associated kinase 2; interleukin-1 receptor-associated kinase 2c; interleukin-1 receptor-associated kinase-like 2; Irak2; IRAK-2; MGC150550; mu-IRAK-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 362-625 of human IRAK2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1