missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Descripción
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | IRAK inhibitor 3 |
| CAS | 1012343-93-9 |
| Color | Gris |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21N5O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 439.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.49 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?