missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IQGAP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17761754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17761754 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17761754

Marca: Invitrogen™ PA5120356

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: Jurkat, Mouse liver. Immunogen sequence: QQEVDHATDM VSRAMIDSRT PEEMKHSQSM IEDAQLPLEQ KKRKIQRNLR TLEQTGHVSS ENKYQDILNE IAKDIRNQRI YRKLRKAELA KLQQTLNALN KKAAFYEEQI N.

Binds to activated CDC42 and RAC1 but does not seem to stimulate their GTPase activity. Associates with calmodulin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IQGAP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.71 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica IQGAP2
N.º de referencia del gen Q13576, Q3UQ44
Alias de gen 4933417J23Rik; A630053O10; AI788777; IQ motif containing GTPase activating protein 2; Iqgap2; Ras GTPase-activating-like protein IQGAP2
Símbolos de los genes IQGAP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1330-1440 of human IQGAP2 (NP_006624.2).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100360623, 10788, 544963
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.