missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford IPTG

Código de producto. 30018357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30018357 1 g 1 g
30018359 25 g 25 g
30018361 50 g 50 g
30018358 100 g 100 g
30018360 5 g 5 g
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018357

Marca: Melford I560001.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

IPTG is combined with X-GAL to detect lac+ colonies or cells in a colorimetric assay.

IPTG is combined with X-GAL to detect lac+ colonies or cells in a colorimetric assay. Distinguishes recombinants (white) from non- recombinants (blue) in cloning strategies using vectors such as Lambda-11, M13mp 18 and 19, pUC18 and 19, pUR222 containing the lacZ gene.

Dioxane-Free

Water Content: <0.49%

Especificaciones

CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Cantidad 1 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.