Learn More
Ipriflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16492489
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16492489 1 g 1 g
16471298 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16492489
Marca: Medchem Express HYN0094
MedChemExpress Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Ipriflavone is a synthetic isoflavone derivative used to suppress bone resorption.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipriflavone
CAS 35212-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC(C)C)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease