Learn More
IPO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16838923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16838923 20 μL 20 microlitros
16828923 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16838923
Marca: Proteintech 116791AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
IPO4 gene ontology annotations related to this gene include protein import into nucleus.
Especificaciones
Antígeno IPO4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IPO4
N.º de referencia del gen Q8TEX9, Q8VI75
Alias de gen Imp4, Imp4b, importin 4, Importin 4b, IPO4, Ran binding protein 4, RanBP4
Símbolos de los genes Ipo4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IPO4 Fusion Protein Ag2281
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290228, 75751, 79711
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG