missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16828923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16828923 150 μL 150 microlitros
16838923 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16828923

Marca: Proteintech 116791AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IPO4 gene ontology annotations related to this gene include protein import into nucleus.

Especificaciones

Antígeno IPO4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica IPO4
N.º de referencia del gen Q8TEX9, Q8VI75
Alias de gen Imp4, Imp4b, importin 4, Importin 4b, IPO4, Ran binding protein 4, RanBP4
Símbolos de los genes Ipo4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IPO4 Fusion Protein Ag2281
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290228, 75751, 79711
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.