missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPI-3063, MedChemExpress

Código de producto. 16470136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16470136 2 mg 2 miligramos
16484478 10 mg 10 miligramos
16483106 25 mg 25 miligramos
16427207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16470136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress IPI-3063 is a potent and selective PI3K p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 ± 1.2 nM.

IPI-3063 is a potent and selective PI3K p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 ± 1.2 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material IPI-3063
Forma física Solid
CAS 1425043-73-7
Color Amarillo claro
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N7O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (182.94 mM)
SMILES N#CC1=C(N[C@H](C2=CC3=C(C(N2C(C)C)=O)C(C(C=C4)=CN(C)C4=O)=CC=C3)C)N=CN=C1N
Peso molecular (g/mol) 455.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.51
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.