Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica digital de velocidad estándar IPC con cartuchos Click-'N-Go
Código de producto. 11937825
Change view
Click to view available options
Canales:
8
16
Requisitos eléctricos:
115 VCA, 50 Hz
230 V CA, 50/60 Hz
Tensión:
115 V CA
VAC 230
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Canales Requisitos eléctricos Tensión unitSize
11937825 8 230 V CA, 50/60 Hz VAC 230 cada uno
11927845 16 115 VCA, 50 Hz 115 V CA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11937825 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor ISM931C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bomba multicanal suave, precisa, fácil de usar y de velocidad variable.
  • Accionamiento planetario para una menor pulsación y una mayor vida útil de los tubos
  • Rotación suave y caudal de líquido preciso proporcionado por ocho rotores SS
  • Fácil repetibilidad gracias a la pantalla LED de cuatro dígitos
  • Los cartuchos de oclusión automática fáciles de utilizar proporcionan resultados reproducibles—
  • Control mediante teclado, ordenador o controlador remoto
Especificaciones
Exactitud Superior al ± 1 %
Canales 8
Tipo de control Velocidad variable digital
Caudal De 0,002 a 44 ml/min
Motor Speed De 0,4 a 45 rpm
Incluye Cartucho Click-n-go y cable de alimentación.
N.º de rodillos 8
Tipo de tubos Tubo de 2 secciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (9 x 6 x 5 in)
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Tensión VAC 230