Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica digital de velocidad estándar IPC
Descripción
- Flujo suave y preciso y menos cambios de tubos.
- El accionamiento planetario con ocho rotores SS reduce la pulsación, aumenta la precisión del caudal y alarga la vida útil de los tubos.
- La pantalla LED de cuatro dígitos facilita la repetibilidad.
- Los cartuchos de oclusión automática son fáciles de usar y proporcionan resultados reproducibles.
- Bomba de control a través del teclado de 6 botones o las señales externas analógicas y TTL.
- Se suministra con cassettes con palanca a presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Superior al ± 1 % |
| Canales | 24 |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Caudal | De 0,002 a 44 ml/min |
| Presión máxima | 22 psi |
| Motor Speed | 45 rpm |
| Incluye | Cassettes con palanca a presión |
| N.º de rodillos | 8 |
| Tipo de tubos | Tubo de 2 secciones |
| Anchura global (métrico) | 15,24 cm |
| Mostrar más |