Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica IPC-N 24
Código de producto. 11967815
Change view
Click to view available options
Caudal:
de 0,0004 a 11 ml/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11967815 de 0,0004 a 11 ml/min. cada uno
1 options
Código de producto. 11967815
Marca: Ismatec™ ISM939D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatible con CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatible con ETL (UL 61010A-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 1010-1)
Descripción Codificado por colores con 2 secciones
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP30
Caudal de 0,0004 a 11 ml/min.
Presión máxima 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial)
Motor Speed 11,25 rpm
Reversible Sí
Acabado Pintura
Incluye Cartuchos Click-n-go (POM-C), controlador para software LabView, interruptor de pedal, manual de operación, cable de alimentación con un enchufe de red con conector hembra IEC 320 específico del país x 1
Material Acero inoxidable (carcasa)
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura mín. (imperial) 41 °F
Temperatura máx. (métrico) 104 °F
Temperatura mín. (métrico) + 5 °C
Longitud global (métrico) 175,26 mm
Anchura global (métrico) 381 mm
Altura global (métrico) 129,54 mm
Tensión 115/230 VAC