Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica IPC-N 16
Descripción
Las bombas programables multicanal incluyen engranajes planetarios que impulsan ocho rodillos de acero inoxidable al unísono para una rotación suave y un flujo de líquido preciso.
Capacidad de control remoto: RS-232 para controlar todas las funciones operativas (DB9 macho); 0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA para arranque/parada y autoarranque mediante cierre de contacto (DB15 macho); interruptor de pie (puerto DIN de tres pines). Controla la velocidad a través de la salida analógica.
- La pantalla LED de cuatro dígitos muestra el caudal o las rpm cuando la bomba está funcionando
- Utilice el botón MAX para aumentar al instante la velocidad de cebado o enjuagado sin alterar los ajustes programados
- Los cartuchos Click’n’go™ disponen de oclusión automática para uso simplificado, menos cambios de tubos y resultados reproducibles
- Los cartuchos de oclusión ajustables están disponibles por separado
- Instale los cartuchos en una dirección para baja pulsación; en la dirección opuesta para una contrapresión más alta
- Caudal: de 0,0004 a 11 ml/min (según el tamaño del tubo utilizado)
- Por tiempo: de 0,1 segundos a 999,9 horas
- Lotes: establece el retardo entre los volúmenes dispensados
- Sin goteo: programa los retrocesos para evitar goteos
- El volumen se muestra en ml o µl.
Capacidad de control remoto: RS-232 para controlar todas las funciones operativas (DB9 macho); 0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA para arranque/parada y autoarranque mediante cierre de contacto (DB15 macho); interruptor de pie (puerto DIN de tres pines). Controla la velocidad a través de la salida analógica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1), Compatibilidad ETL (UL 61010A-1 & CAN/CSA C22.2 N.º 1010-1) |
| Canales | 16 |
| Descripción | 2 paradas codificadas por colores |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP30 |
| Caudal | de 0,0004 a 11 ml/min. |
| Presión máxima | 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial) |
| Motor Speed | 11,25 rpm |
| Reversible | Sí |
| Mostrar más |