Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica IPC 12
Código de producto. 11987815
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 44 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11987815 De 0,002 a 44 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11987815
Marca: Ismatec™ ISM932D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combine tamaños de tubo y formulaciones para adaptarse a su aplicación. Las bombas peristálticas Ismatec™ IPC disponen de oclusión automática para uso simplificado, menos cambios de tubos y resultados reproducibles.
Las bombas programables multicanal incluyen engranajes planetarios que impulsan ocho rodillos de acero inoxidable al unísono para una rotación suave y un flujo de líquido preciso.
  • La pantalla LED de cuatro dígitos muestra el caudal o las rpm cuando la bomba está funcionando
  • Utilice el botón MAX para aumentar al instante la velocidad de cebado o enjuagado sin alterar los ajustes programados
  • Los cartuchos Click’n’go™ disponen de oclusión automática para uso simplificado, menos cambios de tubos y resultados reproducibles
  • Los cartuchos de oclusión ajustables están disponibles por separado
  • Instale los cartuchos en una dirección para baja pulsación; en la dirección opuesta para una contrapresión más alta
Ideal para bombeo continuo o dispensación en cualquiera de los cinco modos:
  • Caudal: de 0,0004 a 11 ml/min (según el tamaño del tubo utilizado)
  • Por tiempo: de 0,1 segundos a 999,9 horas
  • Lotes: establece el retardo entre los volúmenes dispensados
  • Sin goteo: programa los retrocesos para evitar goteos
  • El volumen se muestra en ml o μl.
Las bombas cuentan con controles de entrada y salida analógicos, así como una interfaz RS-232 para el control por ordenador.
Capacidad de control remoto: RS-232 para controlar todas las funciones de funcionamiento (DB9 macho); de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA para arranque/parada y arranque automático mediante cierre de contactos (DB15 macho); interruptor de pedal (puerto DIN de tres clavijas). Controla la velocidad a través de la salida analógica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatible con CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatible con ETL (UL 61010A-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 1010-1)
Canales 12
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP30
Caudal De 0,002 a 44 ml/min
Presión máxima 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial)
Motor Speed 45 rpm
Reversible Sí
Acabado Pintura
Incluye Cartuchos Click-n-go (POM-C), controlador para software LabView, interruptor de pedal, manual de operación, cable de alimentación con un enchufe de red con conector hembra IEC 320 específico del país x 1
Material Acero inoxidable (carcasa)
Modelo Bomba peristáltica IPC 12
Tipo de motor CC
N.º de rodillos 8
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura mín. (imperial) 41 °F
Temperatura máx. (métrico) 104 °F
Temperatura mín. (métrico) + 5 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 175 x 130 mm
Longitud global (métrico) 175,26 mm
Anchura global (métrico) 259,08 mm
Altura global (métrico) 129,54 mm
Peso (métrico) 5,8 kg
Tensión 115/230 VAC