Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Código de producto. 16491756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16491756 500 mg 500 miligramos
16486348 10 mg 10 miligramos
16478937 5 mg 5 miligramos
16461166 200 mg 200 miligramos
16422467 50 mg 50 miligramos
16411489 1 g 1 g
16486656 100 mg 100 miligramos
7 options
Código de producto. 16491756
Marca: Medchem Express HY15186
MedChemExpress Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipatasertib
Forma física Powder
CAS 1001264-89-6
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32ClN5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GDC-0068 RG7440
Información de solubilidad DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](CNC(C)C)C(N2CCN(C3=C([C@H](C)C[C@H]4O)C4=NC=N3)CC2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 458.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0
Porcentaje de pureza 95.0%