Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Descripción
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ipatasertib |
| Forma física | Powder |
| CAS | 1001264-89-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32ClN5O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | GDC-0068 RG7440 |
| Información de solubilidad | DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |