missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IPAD Polyclonal Antibody

Descripción
IPAD Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Required for bacterial invasion of host cells. Controls IpaB and IpaC secretion, and the efficiency with which they are physically inserted into target cell membranes. These proteins are exported via T3SS to form a pore in the host membrane that allows the translocation of the other effectors into the host cytoplasm. Along with IpaB, is essential for both blocking secretion through the Mxi/Spa translocon in the absence of a secretion-inducing signal, and for controlling the level of secretion in the presence of this signal.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IPAD |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 3.819 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 |
| génica | ipaD |
| N.º de referencia del gen | P18013 |
| Alias de gen | Invasin IpaDipaD CP0126 |
| Símbolos de los genes | ipaD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?