Learn More
Testo™ IP67 con sonda para alimentos de acero inoxidable resistente al agua TopSafe (NTC)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda, alimentos (NTC) |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con EN 13485 y HACCP |
| Tiempo de respuesta | 8 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +150 °C |