Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica IP™
Descripción
- Para utilizar con impresoras de transferencia térmica Brady IP
- Calidad de impresión nítida para maximizar la legibilidad del código de barras
- Resistentes a las manchas y las sustancias químicas
- Las cintas incluyen un husillo
Información de órdenes
Se suministran en rollos de 299,92 m.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas BBP72, Impresora de etiquetas BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, Impresora de etiquetas serie Brady PR Plus, Impresora Brady PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200 |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 984 pies |
| Anchura (imperial) | 2,36 in. |
| Longitud (métrico) | 299,9 m |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 2,54 cm |
| Mostrar más |