Learn More
Ismatec™ Bombas peristálticas digitales IP e IP-N
Description
- Intervalo de flujo de 11 a 44 ml/min por canal: el caudal depende de las rpm de la unidad
- El accionamiento planetario con ocho rotores SS reduce la pulsación, aumenta la precisión del caudal y alarga la vida útil de los tubos
- La pantalla LED de cuatro dígitos facilita la repetibilidad
- Bomba de control a través del teclado de 6 botones o las señales externas analógicas y TTL
- Los cartuchos de oclusión automática son fáciles de usar y proporcionan resultados reproducibles
Specifications
Specifications
| Canales | 8 |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Tipo de pantalla | Pantalla LED de cuatro dígitos |
| Caudal | De 0,0004 a 11 ml/min por canal |
| Presión máxima | 22 psi |
| Reversible | Sí |
| Tensión | VAC 230 |