Learn More
Ismatec™ Bombas peristálticas digitales IP e IP-N
Código de producto. 11967845
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,0004 a 11 ml/min por canal
De 0,002 a 44 ml/min por canal
Canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Canales unitSize
11967845 De 0,002 a 44 ml/min por canal 12 cada uno
11907855 De 0,0004 a 11 ml/min por canal 8 cada uno
2 options
Código de producto. 11967845
Marca: Ismatec™ ISM942
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Flujo suave y preciso y menos cambios de tubos
  • Intervalo de flujo de 11 a 44 ml/min por canal: el caudal depende de las rpm de la unidad
  • El accionamiento planetario con ocho rotores SS reduce la pulsación, aumenta la precisión del caudal y alarga la vida útil de los tubos
  • La pantalla LED de cuatro dígitos facilita la repetibilidad
  • Bomba de control a través del teclado de 6 botones o las señales externas analógicas y TTL
  • Los cartuchos de oclusión automática son fáciles de usar y proporcionan resultados reproducibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canales 12
Descripción Codificado por colores con 2 secciones
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP30
Caudal De 0,002 a 44 ml/min por canal
Presión máxima 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial)
Motor Speed 45 rpm
Reversible Sí
Acabado Pintura
Incluye Casetes Click-n-go (POM-C), interruptor de pedal, manual de funcionamiento, 1 cable de alimentación con conector hembra IEC 320 específico del país
Material Acero inoxidable pintado (caja)
Modelo Bomba peristáltica IP-12
Control de velocidad Control de bucle cerrado para velocidad dependiente de la carga
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura mín. (imperial) 41 °F
Temperatura máx. (métrico) 104 °F
Temperatura mín. (métrico) + 5 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 175 x 130 mm
Longitud global (métrico) 144,78 mm
Anchura global (métrico) 259,08 mm
Altura global (métrico) 129,54 mm
Peso (métrico) 5,8 kg
Tensión 115/230 VAC
Frecuencia 60 Hz