Learn More
Ismatec™ Bombas peristálticas digitales IP e IP-N
Código de producto. 11907855
Click to view available options
Caudal:
De 0,0004 a 11 ml/min por canal
De 0,002 a 44 ml/min por canal
Canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11907855
Marca: Ismatec™ ISM946
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Flujo suave y preciso y menos cambios de tubos
  • Intervalo de flujo de 11 a 44 ml/min por canal: el caudal depende de las rpm de la unidad
  • El accionamiento planetario con ocho rotores SS reduce la pulsación, aumenta la precisión del caudal y alarga la vida útil de los tubos
  • La pantalla LED de cuatro dígitos facilita la repetibilidad
  • Bomba de control a través del teclado de 6 botones o las señales externas analógicas y TTL
  • Los cartuchos de oclusión automática son fáciles de usar y proporcionan resultados reproducibles
Especificaciones
Canales 8
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla Pantalla LED de cuatro dígitos
Caudal De 0,0004 a 11 ml/min por canal
Presión máxima 22 psi
Reversible Sí
Tensión VAC 230