Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica IP-8
Descripción
- Bomba peristáltica sin funciones de dispensación
- Carcasa de acero inoxidable con acabado de pintura
- Unidad planetaria
- Control por microprocesador
- Caudal: De 0,4 μl/min a 44 ml/min por canal
- 2Tubos con paradas codificados por colores, de 0,13 a 3,17 mm de diámetro interior
- Lecho tubular
- Casetes CA Click'n'go
- manipulación sencilla
- configuración de oclusión automática
- condiciones de oclusión definidas y reproducibles
- cada canal permite la selección individual de tubos
- Panel de funcionamiento
- Teclado de membrana de 6 botones
- Indicador LED
- Tecla MAX para llenar o vaciar rápidamente el sistema de tubos
- Modos de funcionamiento
- Velocidad de bombeo (rpm)
- El modo de espera evita que el sistema de tubos se seque
- Sentido de rotación reversible
- Ajuste de velocidad
- En rpm: resolución de 0,1 rpm
- En porcentaje: resolución de 0,1 % (rpm)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1) |
| Canales | 8 |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP30 |
| Caudal | De 0,002 a 44 ml/min por canal |
| Presión máxima | 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial) |
| Motor Speed | 45 rpm |
| Reversible | Sí |
| Acabado | Pintura |
| Mostrar más |