Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro centrales TFN 530; Tipo K, J, T, E
Description
- Termómetro termopar de alta precisión de 2 canales
- Con conexiones Lemo
- Diseño robusto para años de uso industrial
- Aproximadamente 5 años de duración de la batería
- Sin sonda
Core thermometer, precision, lithium battery, watertight, measurement, temperature, laboratory, sensor, display, robust, impact resistant, accuracy
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN 13485, EN 12830 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria |
| Altura (métrico) | 109 mm |
| Incluye | Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Material | Plástico ABS |
| Modelo | TFN 530 |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (métrico) | 90 g |
| Show More |