Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica IP-16
Código de producto. 11977845
Click to view available options
Caudal:
De 0,002 a 44 ml/min por canal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11977845
Marca: Ismatec™ ISM943
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bombas para aplicaciones de análisis. Las bombas peristálticas Ismatec™ IP ofrecen las tasas de pulsación más bajas, y una precisión y repetibilidad extremadamente altas en todos los canales.
  • Bomba peristáltica sin funciones de dispensación
  • Carcasa de acero inoxidable con acabado de pintura
  • Unidad planetaria
  • Control por microprocesador
  • Caudal: De 0,4 μl/min a 44 ml/min por canal
  • 2Tubos con paradas codificados por colores, de 0,13 a 3,17 mm de diámetro interior
  • Lecho tubular
  • Casetes CA Click'n'go
  • manipulación sencilla
  • configuración de oclusión automática
  • condiciones de oclusión definidas y reproducibles
  • cada canal permite la selección individual de tubos
  • Panel de funcionamiento
  • Teclado de membrana de 6 botones
  • Indicador LED
  • Tecla MAX para llenar o vaciar rápidamente el sistema de tubos
  • Modos de funcionamiento
  • Velocidad de bombeo (rpm)
  • El modo de espera evita que el sistema de tubos se seque
  • Sentido de rotación reversible
  • Ajuste de velocidad
  • En rpm: resolución de 0,1 rpm
  • En porcentaje: resolución de 0,1 % (rpm)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatibilidad CE (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canales 26
Tipo de control Velocidad variable
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP30
Caudal De 0,002 a 44 ml/min por canal
Presión máxima 0,9 bar (14,5 psi) (diferencial)
Motor Speed 45 rpm
Reversible Sí
Acabado Pintura
Incluye Casetes Click-n-go (POM-C), interruptor de pedal, manual de funcionamiento, 1 cable de alimentación con conector hembra IEC 320 específico del país
Material Acero inoxidable pintado (caja)
Modelo Bomba peristáltica IP-16
Tipo de motor CC
N.º de rodillos 8
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura mín. (imperial) 41 °F
Temperatura máx. (métrico) 104 °F
Temperatura mín. (métrico) + 5 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 175 x 130 mm
Longitud global (métrico) 144,78 mm
Anchura global (métrico) 299,72 mm
Altura global (métrico) 129,54 mm
Tensión 115/230 VAC
Frecuencia 50 Hz