Learn More
Iopamidol, MedChemExpress
Descripción
Iopamidol is a nonionic, X-Ray iodinated contrast agent (CA) for a wide variety of diagnostic applications. Iopamidol contains amide and hydroxyl functionalities that can be exploited for the generation of the chemical exchange saturation transfer (CEST) contrast.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iopamidol |
| CAS | 60166-93-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H22I3N3O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-15000 SQ-13396 |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (128.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (64.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(I)C(NC([C@@H](O)C)=O)=C(I)C(C(NC(CO)CO)=O)=C1I)NC(CO)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 777.09 |
| Mostrar más |