Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ionomicina, 98 %
Código de producto. 15404829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15404829 5mg 5 miligramos
15414829 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15404829
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62448.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Ionóforo de calcio altamente selectivo y potente
Ionomycin free acid is a beneficial tool in research to raise intracellular calcium levels. Also this antibiotic can be used to study the calcium transport across the plasma membrane. It has been shown to induce central demyelination , inhibit adrenal bovine TREK-1 channels , and to regulate cell division of mature human B cells . It is used to study the effects of calcium flux on endoplasmic reticulum (ER) stress, mitochondrial stress and intrinsic apoptosis mechanisms. It is also used to stimulate the intracellular production of the cytokines, interferon, perforin, IL-2, and IL-4 usually in conjunction with PMA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56092-81-0
Fórmula molecular C41H72O9
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Incolora
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Ionóforo de calcio altamente selectivo y potente
ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 709,02
Olor Similar al alcohol
Tipo de producto Ionomicina
Formulario Solución en etanol
Beilstein 3642126
Clave InChI PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)CC1CC[C@](C)(O1)C1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Nombre IUPAC (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihydroxy-22-[(2S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9-oxodocosa-10,16-dienoic acid
Peso molecular (g/mol) 709.02
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ionomycin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol