Learn More
STEMCELL Technologies Ionomicina
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
- Ionomycin is a potent and selective calcium ionophore derived from Streptomyces conglobatus (Liu et al.) It is used as a research tool to rapidly raise the intracellular level of calcium, and to study calcium transport across biological membranes by inducing the release of cytosolic calcium stores (Morgan & Jacob; Yoshida & Plant)
- Ionomycin is a more effective Ca++ ionophore than A23187, but less effective at binding and carrying Mg++ (Liu & Hermann)
- Ionomycin is able to activate and prime the polymorphonuclear neutrophil (PMN) oxidase (Elzi et al.), and is used in conjunction with Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; Catalog #74042) for the activation of T cells (IC50 = 5.8 nM; Caraher et al.; Zhang et al.) This product is supplied as a 10 mg/mL solution in ethanol
- Activates T cells from human, mouse, or rat sources, in combination with PMA, to express cytokines including IL-17, IL-4, IL-10, and IL-2 (Caraher et al.; Harrington et al.; Parrish-Novak et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 56092-81-0; 64-17-5 |
| Sinónimo | SQ 23377 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C41H72O9 |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.