Learn More
Regulador de fuerza iónica de fluoruro, TISAB3, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
Descripción
Se utiliza un ajustador de fuerza iónica (ISA) para nivelar la actividad iónica de todas las soluciones de muestra y permitir mediciones de actividad iónica en soluciones de muestra mediante un electrodo selectivo de iones (ISE). Si la solución de muestra necesita eliminar más iones interferentes o tampones de pH, no se denomina solución ISA, sino una solución TISAB (tampón de ajuste de fuerza iónica total).
- El TISAB mantiene la fuerza iónica de la muestra y el estándar alto, constante y similar, lo que permite que la medición de la actividad se lea como concentración
- El TISAB mantiene constante el valor de pH, lo que ayuda a suprimir o eliminar los iones interferentes
- El TISAB elimina cualquier posible matriz, histéresis o unión líquida errónea que pueda afectar a la precisión del resultado de la prueba
- Un TISAB nunca debe reaccionar químicamente con la muestra o el estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | Punto de ebullición: 100 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo selectivo de iones |
| pH | 5 to 5.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Formulación | Ftalato de hidrógeno y potasio, fosfato dihidrógeno de potasio y fosfato de hidrógeno disódico |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Presión de vapor | A 20 °C: 16 hPa |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- FLUORIDE TISAB 3 TOTAL ISA SOLUTION (CONCENTRATE)Addition rate 5ml per 50ml sample
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, ammonium chloride