Descripción
- Intervalo de pH de 2 a 6
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Electrodo de cobre |
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0.0006 a 6400 mg/l |
| Intervalo de pH | Desde 2 hasta 6 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |