Learn More
SI Analytics™ Electrodo indicador de ion selectivo
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Electrodo.:
Electrodo de calcio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Electrodo de calcio
- Cable fijo
- Clavija DIN
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de funcionamiento (métrico) | De 0,02 a 40 000 mg/l |
| Intervalo de pH | De 2,5 a 11 |
| Electrodo. | Electrodo de calcio |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
| Incluye | Cable fijo de 1 m con conector DIN |