Learn More
Fisherbrand™ Ion Selective Electrode (Electrodo de selección de iones)
Código de producto. 11729718 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo:
Electrodo de selección de iones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11729718
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combined ion-sensitive electrode with solid membrane interchangeable flat surface where ideally calibration should be carried out as often as possible (Less than once a day).
  • Combined ion-sensitive electrode with solid membrane interchangeable flat surface
  • The ion to be detected passes through the membrane generating a difference of Potential proportional to ionic concentration
  • Analysis time typically less than one minute
  • Sample preparation steps such as filtering or distillation rarely necessary
  • Calibration should be carried out as often as possible (Less than once a day) 
Especificaciones
Tipo Electrodo de selección de iones