Learn More
Concentrado de eluyente de bicarbonato sódico para cromatografía iónica, 0,5 m, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15658295 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
15658295 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15658295
Marca: SPEX Certiprep ICELCON2100
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
NaHCO30.5M
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate Eluent Concentrate
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 144-55-8, 7732-18-5
Certificado de análisis With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular CHNaO3
Número MDL MFCD00003528
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:32139
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio