Learn More
Patrón de amoníaco-nitrógeno para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10778844 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
10778844 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 10778844 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ASNH3N92Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
NH3-N1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia-Nitrogen Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
CAS 7732-18-5
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Anión de nitrógeno de amoníaco a 1000 μg/ml en solución acuosa de NH4Cl.
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio