Descripción
- Cada sensor de ID tiene una identificación única
- Alta fiabilidad
- El intercambio de datos entre el sensor y el instrumento es totalmente automático
- Se pueden utilizar varios sensores de ID con un instrumento y se puede usar un sensor de ID con varios instrumentos mediante reconocimiento, sin tener que volver a calibrarlos
- Mediciones precisas y fiables con datos específicos del sensor GLP en su máximo esplendor
- Documentación automática y completa de las calibraciones y mediciones, incluido el electrodo utilizado (modelo y número de serie) con fecha, hora y valores de medición
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Conector BNC y tipo banana, Banana Plug |
| Material | Vidrio A |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | yodo/yoduro |
| Membrana | Sphere |
| Modelo | Il-PHt-A120Mfbnc-N |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |