Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Código de producto. p-7214768 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
17231262 25 g 25 g
17241262 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 17231262
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466650250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66108-95-0
Fórmula molecular C19H26I3N3O9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iohexol
Cantidad 25 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble.
Punto de fusión de 180,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 821,13
Clave InChI NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
Nombre IUPAC N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Peso molecular (g/mol) 821.14