missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodomethylsulbactam (Iodomethyl (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-Dioxide), Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Descripción
Iodomethylsulbactam (Iodomethyl (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-Dioxide)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodomethylsulbactam |
| CAS | 76247-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Iodomethylsulbactam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 I N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S-cis)-, Iodomethyl 1,1-dioxopenicillanate, Iodomethyl S,S-dioxopenicillanate, Iodomethyl penicillanate 1,1-dioxide, Sulbactam iodomethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12INO5S/c1-9(2)7(8(13)16-4-10)11-5(12)3-6(11)17(9,14)15/h6-7H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)OCI |
| Nombre IUPAC | iodomethyl (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido