Learn More
Yodometilpentano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10289972 1 g Frasco de vidrio 1 g
10532603 5 g Frasco de vidrio 5 g
11924511 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10289972
Marca: Thermo Scientific Acros 378640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27935-87-1
Fórmula molecular C6H11I
Peso molecular (g/mol) 210.06
Número MDL MFCD03453190
Clave InChI DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
Nombre IUPAC yodometilciclopentano
SMILES ICC1CCCC1
Especificaciones
Punto de ebullición 78.0°C (17.0 mmHg)
Nombre del producto químico o material Iodomethylcyclopentane
Nombre de nota Stabilized
Color Marrón o incoloro a naranja
Forma física Solución
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal (C5H9)CH2I
Temperatura de inflamación 92°C
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.05
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5400 to 1.5440
Gravedad específica 1.6
Densidad 1.6000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodomethylcyclopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2